Learn More
CPC™ AseptiQuik DC Body
Codice prodotto. 30968742
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Polycarbonate
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale
30968742 Polycarbonate
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30968742 Fornitore CPC™ N. del fornitore AQCDC17008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    587.88€
    538.55€ / pezzi 5
    Risparmia 49.33€
    8% Sconto
Spedizione stimata: 15-02-2027
Specifica
Materiale Polycarbonate
Min. Operating Temperature (Metric) 4°C
Pressione massima 60 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 40°C