Learn More
Cole-Parmer™ CPC™ Non-Spill Quick-Disconnect Insert with Hose Barb
Virtually eliminate any loss of product with this leak-free design
22.25€ - 38.20€
Specifica
Product Type | Non-Spill, Quick-Disconnect x Barb Coupling Insert |
---|---|
Descrizione | Quick-Disconnect x Barb |
Materiale | Polypropylene |
Min. Operating Temperature (English) | 32°F |
Min. Operating Temperature (Metric) | 0°C |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15447343
|
Cole-Parmer™
31603-32 |
3/8 in. |
31.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15467343
|
Cole-Parmer™
31603-34 |
1/2 in. |
38.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15407353
|
Cole-Parmer™
31603-40 |
1/4 in. |
22.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11940237
|
Cole-Parmer™
31603-40 |
1/4 in. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Less than 0.10mL spillage.
- One-hand operation.
- Couplings are made of polypropylene with an EPDM O-ring for excellent chemical resistance.
- For a complete fitting, order one body and one insert.
- All bodies will mate with inserts to make a fitting that will work for multiple applications.
Specifica
Non-Spill, Quick-Disconnect x Barb Coupling Insert | |
Polypropylene | |
0°C | |
120 psi | |
71°C |
Quick-Disconnect x Barb | |
32°F | |
Ethylene Oxide, Gamma | |
160°F |