Learn More
CPC Colder Products Company™ Giunti a sgancio rapido serie NS4
Descrizione
- Polypropylene
- -0°C to 71°C
- Mounting: Thread
- Pressure range: Vacuum to 120psi, 8.3 bar
- Spilling: <0.10cc per disconnect, 0.10cc per connect
Specifica
Specifica
| Materiale | Polipropilene |
| Overall Length (English) | 2.34 in. |
| Overall Length (Metric) | 59.5 mm |
| Da utilizzare con | 6.4mm |
| Min. Operating Temperature (English) | 32°F |
| Min. Operating Temperature (Metric) | 0°C |
| Dimensioni filo | Tubo flessibile con flangia da 0.25 pollici |
| Altezza (sistema metrico) | 26.6 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 1.05 in. |
| Include | Valvole d’arresto |
| Vedi altri risultati |