Learn More
CPC™ Connettori, giunti e raccordi in plastica
Descrizione
- Available in 1/8 to 1/2 in. nominal flow
- Polypropylene construction
- EPDM 0-rings
- Colder thumb latch
- Chemically resistant and gamma sterilizable
- Fewer leak points, shorter assemblies and faster installations
Specifica
Specifica
| Materiale | Polypropylene |
| Overall Length (English) | 1.35 in. |
| Overall Length (Metric) | 34.2 mm |
| Da utilizzare con | 9.5mm |
| Min. Operating Temperature (English) | -40°F |
| Min. Operating Temperature (Metric) | ° |
| Flessibile flangiato | 0.375 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 16.5 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 0.63 in. |
| Include | Plastic connector |
| Vedi altri risultati |