Learn More
Cole-Parmer™ CPC Quick-Disconnect Panel-Mount Hose Barb Fitting Body
Codice prodotto. 15406333 Sfoglia Tutto Masterflex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
1/8 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni dei tubi Dimensione della confezione
15406333 1/8 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15406333 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 0636104
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.00€
    20.38€ / pezzi 1
    Risparmia 2.62€
    11% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Quick Disconnect couplings feature a thumb latch for easy assembly.
  • CPC Quick-Disconnect Panel-Mount Hose Barb Fitting Body
  • Standard flow quick-disconnect couplings require a body and an insert of the same flow size
  • Plug insert into body to connect fitting
  • Fitting halves lock into place immediately
  • To disconnect fitting halves, simply press the thumb latch on the coupling body
Specifica
Descrizione Quick-Disconnect x Barb, Nonvalved Connection
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Acetal
Dimensioni dei tubi 1/8 in.
Porta di uscita 1/8 in.
Dimensione della porta 1/8 in.
Metodo di sterilizzazione Autoclave or Ethylene Oxide
Materiale (guarnizione) Buna N
Pressione massima 120 psi
Livello di vuoto 28 in. Hg
Max. Operating Temperature (English) 180°F
Max. Operating Temperature (Metric) 82°C
Product Type Panel Mount Hose Barb Fitting Body