Learn More
CPC™ Sanitary AseptiQuik Insert
Specifica
Specifica
| Sterilità | Sterile |
| Pressione massima | 45 psig |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 40°C |
| Product Type | Sanitary Insert |