Learn More
CPC Colder Products Company™ Steam-Thru II Quick-Disconnect Couplings
Codice prodotto. 30968800
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
12.7 mm
Da utilizzare con:
12.7mm
Altezza (sistema metrico):
19.1 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Da utilizzare con Altezza (sistema metrico)
30968800 12.7 mm 12.7mm 19.1 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30968800 Fornitore CPC Colder Products Company™ N. del fornitore STC2020000
Specifica
Certificazione/Conformità USP Class VI, ADCF
Diametro (sistema imperiale) interno 0.5 in.
Diametro (sistema metrico) interno 12.7 mm
Materiale Polysulfone
Overall Length (English) 0.75 in.
Overall Length (Metric) 19.1 mm
Da utilizzare con 12.7mm
Altezza (sistema metrico) 19.1 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.75 in.
Colore Amber
Product Type Steam Through II Connection