Learn More
Chemsplash CPE OverShoe Compressed Polyethylene Machine Made
Codice prodotto. 30058339
Cambia vista
Click to view available options
Size:
16 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 2000
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
30058339 16 in. pezzi 2000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30058339 Fornitore Chemsplash N. del fornitore 2578
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.10€
    76.44€ / pezzi 2000
    Risparmia 13.66€
    15% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Elasticated Overshoe in a 4.2 gram blue 16 in. compressed polyethylene material.
Elasticated Overshoe
  • Disposable Compressed Polyethylene
  • 16 in. Long
  • Elasticated Ankles
  • Heat Sealed Seams
  • Size 15 X 40 +/-1cm
  • 4.2 gram
  • PFAS Free
Description: Elasticated Overshoe in a 4.2 gram blue compressed polyethylene material. The higher weight material gives you a stronger overshoe for harder-wearing applications. 16 in. long for all footwear sizes and elasticated for ease of fit. Ideal for keeping clean footwear clean, or keeping clean floors clean from dirty footwear.
Specifica
Size 16 in.
Materiale Compressed Polyethylene
Latex Free Yes
Colore Blue
Monouso Single-use
Sterilità Non-sterile
Tipo di chiusura Elastic Ankle
Tipo di suola Plain
Lunghezza (sistema imperiale) 16 in.
Lunghezza (sistema metrico) 41 cm
Larghezza (sistema metrico) 15 cm
Peso (sistema metrico) 4.2 g
Resistenza Liquid
Product Type Shoe Covers