Learn More
Pal International™ Soprascarpe in polietilene CPE
Codice prodotto. 30158549
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
30158549 Blue pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30158549 Fornitore Pal International™ N. del fornitore R21233AX
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4.50€
    4.42€ / pezzi 100
    Risparmia 0.08€
    1% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Made from high quality embossed polyethylene providing strength and grip on slippery floors. Pal International™ CPE Overshoes are elasticised at the ankle ensuring a good fit and offering protection for floors and footwear in a range of industries.
  • Constructed of high-quality embossed polyethylene providing strength and grip
  • Large 35.6cm (14 in.) size and elasticized ankle ensure a good fit on most feet
  • Suitable for protecting floors and footwear and ensuring environmental hygiene in a range of industries
  • Come in 3 colors (red, white or blue) to support color-coded hygiene workwear
  • High-volume packs dispense 2,000 pairs
Specifica
Colore Blue
Da utilizzare con (applicazione) Adatto per la protezione del pavimento e delle calzature, garantendo l'igiene ambientale in moltissimi settori
Lunghezza (sistema imperiale) 14 in.
Lunghezza (sistema metrico) 35.56 cm
Materiale Chlorinated Polyethylene
Size Misura unica
Caratteristiche suola Suola liscia
Stile CPE
Product Type Soprascarpe CPE