Learn More
R&D Systems™ CpG oligodeoxynucleotides
Codice prodotto. 18709143 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mg
Dimensione della confezione:
0.10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18709143 0.1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18709143 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore NBP231137
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    398.05€
    352.80€ / 0.1mg
    Risparmia 45.25€
    11% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Line Novus
Quantità 0.1 mg
Da utilizzare con (applicazione) Activation of human TLR9
Tipo CpG Oligodeoxynucleotides