Learn More
Novus Biologicals™ CpG oligodeoxynucleotides
Codice prodotto. 18711574 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 Vials
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18711574 5 Vials pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18711574 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NBP226238
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    695.00€
    657.30€ / pezzi 5
    Risparmia 37.70€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-10-2026
Applications: Ligand Activation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Quantità 5 Vials
Da utilizzare con (applicazione) Activation of human TLR9
Tipo CpG Oligodeoxynucleotides