Learn More
Novus Biologicals™ CpG oligodeoxynucleotides
Codice prodotto. 18785443 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
9 Vials
Dimensione della confezione:
pezzi 9
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18785443 9 Vials pezzi 9
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18785443 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NBP226237
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1010.00€
    954.45€ / pezzi 9
    Risparmia 55.55€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-10-2026
Specifica
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Quantità 9 Vials
Da utilizzare con (applicazione) Activation of human or mouse TLR9
Tipo CpG Oligodeoxynucleotides