Learn More
Novus Biologicals™ CpG oligodeoxynucleotides
Codice prodotto. 18730814 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mg
Dimensione della confezione:
0.10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18730814 0.1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18730814 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NBP231134
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    360.00€
    340.20€ / 0.1mg
    Risparmia 19.80€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-10-2026
Applications: Functional, In vitro assay, Ligand Activation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Quantità 0.1 mg
Da utilizzare con (applicazione) Ligand Activation, Functional and in vitro assays
Tipo CpG Oligodeoxynucleotides