Learn More
Novus Biologicals™ CpG oligodeoxynucleotides Mouse
Codice prodotto. 18046855 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mg
Dimensione della confezione:
0.10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18046855 0.1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18046855 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NBP231142
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    324.00€
    305.55€ / 0.1mg
    Risparmia 18.45€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-10-2026
Specifica
Concentrazione 1.0 mg/mL
Content And Storage Store at 4 C short term. Aliquot and store (at -20 C long term. Avoid freeze-thaw cycles.)
Quantità 0.1 mg
Da utilizzare con (applicazione) Mouse CpG ODNs Are Used for Activation of Mouse TLR9 (at a Range of 5-20 μg/mL The TLR9/NF-kB/SEAPorter HEK 293 Cell Line is a Useful Positive Control Model System for Studying hTLR9 Activation. We Typically Use a 96-Well Plate Format Assay Using This Reporter Cell Line.)
Bersaglio CpG Oligodeoxynucleotides Mouse
Tipo CpG Oligodeoxynucleotides