Learn More
R&D Systems™ CpG oligodeoxynucleotides Mouse
Codice prodotto. 18153234 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.025 mg
Dimensione della confezione:
25µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18153234 0.025 mg 25µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18153234 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore NBP231140SS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    256.54€
    219.45€ / 25µg
    Risparmia 37.09€
    14% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Line Novus
Quantità 0.025 mg
Da utilizzare con (applicazione) Activation of mouse TLR9
Tipo CpG Oligodeoxynucleotides