Learn More
R&D Systems™ CpG oligodeoxynucleotides Mouse
Codice prodotto. 18787223 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mg
Dimensione della confezione:
0.10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18787223 0.1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18787223 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore NBP231141
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    327.80€
    289.80€ / 0.1mg
    Risparmia 38.00€
    11% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Line Novus
Quantità 0.1 mg
Da utilizzare con (applicazione) Activation of mouse TLR9
Tipo CpG Oligodeoxynucleotides
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.