Learn More
Novus Biologicals™ CpG oligodeoxynucleotides Mouse
Codice prodotto. 18740734 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 Vials
Dimensione della confezione:
pezzi 2
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18740734 2 Vials pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18740734 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NBP226235
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    520.00€
    491.40€ / pezzi 2
    Risparmia 28.60€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-10-2026
Applications: Ligand Activation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Quantità 2 Vials
Da utilizzare con (applicazione) Ligand Activation
Tipo CpG Oligodeoxynucleotides