Learn More
CPI-444, MedChemExpress
Codice prodotto. 16484746
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16484746 100 mg 100mg
16480057 50 mg 50mg
16463668 10 mg 10mg
16436407 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16484746 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY101978
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
MedChemExpress CPI-444 (V81444) is a potent, orally active and selective adenosine A2A receptor (A2AR) antagonist, which induces antitumor responses.
CPI-444 (V81444) is a potent, orally active and selective adenosine A2A receptor (A2AR) antagonist, which induces antitumor responses.
Specifica
Materiale o nome chimico CPI-444
CAS 1202402-40-1
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H21N7O3
Quantità 100 mg
Sinonimo V81444 ciforadenant
Informazioni di solubilità DMSO : 66.67 mg/mL (163.64 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=NC(C2=CC=C(C)O2)=C(N=NN3CC4=NC(CO[C@@H]5COCC5)=CC=C4)C3=N1
Molecular Weight (g/mol) 407.43
Peso formulazione 407.43
Percent Purity 98.01%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only