Learn More
CPI 613, TRC
Codice prodotto. 17952075
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17952075 10 mg 10mg
17992935 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17952075 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC78144010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95809-78-2
Formula molecolare C22H28O2S2
Molecular Weight (g/mol) 388.59
Sinonimo 6,8-Bis[(phenylmethyl)thio]-octanoic Acid, 6,8-Bis(benzylthio)-octanoic Acid
IUPAC Name 6,8-bis(benzylsulfanyl)octanoic acid
SMILES OC(=O)CCCCC(CCSCc1ccccc1)SCc2ccccc2
Specifica
Materiale o nome chimico CPI 613
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C22H28O2S2/c23-22(24)14-8-7-13-21(26-18-20-11-5-2-6-12-20)15-16-25-17-19-9-3-1-4-10-19/h1-6,9-12,21H,7-8,13-18H2,(H,23,24)