Learn More
Tocris Bioscience™ CPI 613
PDH and KGDH inhibitor
Marca:  Tocris Bioscience™ 5348/10
Encompass
Codice prodotto. 15776736
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
6,8-Bis(benzylthio)octanoic acid is a pyruvate dehydrogenase (PDH) and α-ketoglutarate dehydrogenase (KGDH) inhibitor. Disrupts tumor cell mitochondrial metabolism, and increases mitochondrial reactive oxygen species (ROS) production in H460 lung carcinoma cells. Has no effect on KGDH activity in normal bronchial epithelial cells. Induces cell death of multiple tumor cell lines selectively over normal cells in vitro. Inhibits tumor growth of H460 and BxPC-3 tumor cell xenografts in mice.
Specifica
Specifica
6,8-Bis[(phenylmethyl)thio]octanoic acid
95809-78-2