Learn More
R&D Systems™ CPT 11
Codice prodotto. 18752534
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18752534 10 mg 10mg
18712624 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18752534 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 2688/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    317.62€
    287.70€ / 10mg
    Risparmia 29.92€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. DNA topoisomerase I inhibitor; antitumor
Inhibitor of DNA topoisomerase I that displays antitumor activity against a range of tumor types. Active metabolite available ( SN 38, Cat. No. 2684).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100286-90-6
Formula molecolare C33H39ClN4O6
Specifica
Materiale o nome chimico CPT 11
Quantità 10 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 623.14
Purezza >99%
Peso molecolare 623.15