Learn More
Micronova™ CR100 PC™ Cleanroom Tape—Red
Codice prodotto. 30694853 Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema imperiale):
1in.
Dimensione della confezione:
pezzi 36
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema imperiale) Dimensione della confezione
30694853 1in. pezzi 36
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30694853 Fornitore Micronova™ N. del fornitore CR100PC1RE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    660.00€
    615.06€ / pezzi 36
    Risparmia 44.94€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-01-2027
Specially processed for applications in and around cleanrooms
  • Made of vinyl with synthetic rubber adhesive that ensures a clean peel from wafer cartridges and most cleanroom work surfaces
  • Ideal for taping and sealing curved and irregular surfaces
  • Matte finish can be written on with cleanroom pen
  • Individually packaged in polyethylene bag
Order Info
Available in red, yellow, white, black, brown, dark blue, dark green, light blue, light green, orange, purple, and transparent in 36 yd. long (33m) rolls. Contact your Fisher Safety Customer Service Representative at 1-800-772-6733 for ordering information on colors not shown here.
Specifica
Certificazione/Conformità PPP-T-66E, CID A-A 1689A
Tipo di adesivo Repositionable Rubber
Rivestimento Vinyl
Colore Red
Finitura Opaco
Formato Roll
Materiale Vinyl, Synthetic Rubber
Product Type Cleanroom Tape
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Sealing, color coding, labeling, batching
Senza lattice No
Quantità 1 Ea.
Dimensioni (L x P) 36 yd. x 1 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 36 yd.
Lunghezza (sistema metrico) 33 m
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 25.4 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.