Learn More
Code Corporation™ CR2700 Battery
Codice prodotto. 17950002 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di batteria:
CRA-B27-C286
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di batteria Dimensione della confezione
17950002 CRA-B27-C286 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17950002 Fornitore Code Corporation™ N. del fornitore 176694
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    144.00€
    131.89€ / pezzi 1
    Risparmia 12.11€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Keep your Code Reader™ 2700 going with this battery with built-in power gauge.
  • Keep your Code Reader™ 2700 going with this battery with built-in power gauge.
  • Add on additional batteries to your scanning solution so you don't run out of power when you need it.
Specifica
Product Type Battery
Tipo di batteria CRA-B27-C286
Ricaricabile Yes
Da utilizzare con (apparecchiatura) CR2700 Barcode Scanner
Quantità 1 Ea.
Dimensioni (L x P x A) 3 x 2.5 x 0.5 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 3 in.
Lunghezza (sistema metrico) 76.20 mm
Larghezza (sistema imperiale) 2.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 63.50 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Altezza (sistema metrico) 12.70 mm