Learn More
Slice™ Craft Blades
Descrizione
- 4 single-edge blades per pack
- Compatible w/ Slice™ craft handles, scalpel, Precision Knife
- Compatible tool: Slice™ 10548
- Finger-friendly™ edge stays sharp 11x longer
- Reduces injuries, lowers costs
- Non-sparking, non-conductive, non-magnetic
- Safe up to 1600 degrees Celsius
- Chemically inert, never rusts
- No-tool blade change
- Fewer blade changes = fewer injuries
Specifica
Specifica
| Materiale della lama | Zirconium Oxide |
| Da utilizzare con (applicazione) | Safety Cutting |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 1.29 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 32.8 mm |
| Include | 4 single-edge blades per pack |
| Colore | White |
| Quantità | 4 Pk. |
| Larghezza (sistema imperiale) | 0.25 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 6.30 mm |
| Stile della lama | Straight Edge, Rounded Tip |