Learn More
Slice™ Craft Blades
Codice prodotto. 16443619
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione della confezione:
pezzi 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione della confezione
16443619 pezzi 4
16433619 pezzi 4
16453619 pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16443619 Fornitore Slice™ N. del fornitore 10519
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.49€
    31.76€ / pezzi 4
    Risparmia 5.73€
    15% Sconto
Spedizione stimata: 03-12-2026
Finger-friendly™ edge cuts materials effectively but is safer to touch than traditional blades
  • 4 single-edge blades per pack
  • Compatible w/ Slice™ craft handles, scalpel, Precision Knife
  • Compatible tool: Slice™ 10548
  • Finger-friendly™ edge stays sharp 11x longer
  • Reduces injuries, lowers costs
  • Non-sparking, non-conductive, non-magnetic
  • Safe up to 1600 degrees Celsius
  • Chemically inert, never rusts
  • No-tool blade change
  • Fewer blade changes = fewer injuries
Specifica
Materiale della lama Zirconium Oxide
Da utilizzare con (applicazione) Safety Cutting
Lunghezza (sistema imperiale) 1.29 in.
Lunghezza (sistema metrico) 32.8 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Slice™ Handles: 10548, 10589, 10580, 10568
Include 4 single-edge blades per pack
Colore White
Quantità 4 Pk.
Larghezza (sistema imperiale) 0.24 in.
Larghezza (sistema metrico) 6.15 mm
Stile della lama Straight Edge, Pointed Tip