Learn More
Slice™ Craft Knife
Codice prodotto. 16443649
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black/Orange
Gray/Orange
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
16443649 Gray/Orange Pezzo
16413639 Black/Orange Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16443649 Fornitore Slice™ N. del fornitore 10589
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.05€
    22.95€ / pezzi 1
    Risparmia 4.10€
    15% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Features durable handle, cross-hatched grip, and no-roll design with safety cap. Finger-friendly™ blade is made from advanced ceramics
  • Blade type: straight edge, rounded tip
  • Handle type: fixed position
  • No-roll handle with cross-hatch grip
  • Finger-friendly™ edge stays sharp 11x longer
  • Reduces injuries, lowers costs
  • Non-sparking, non-conductive blade
  • Includes one 10518 straight-edge, rounded-tip blade
  • Ambidextrous design
  • No-tool blade change
  • Fewer blade changes = fewer injuries
Specifica
Tipo di maniglia Fixed blade, No-roll handle with cross-hatch grip
Product Type Craft Knife
Da utilizzare con (apparecchiatura) Slice™ Blades: 10518, 10519, 10520, 10532, 10534, 10535, 10536
Lunghezza (sistema imperiale) 6.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 165 mm
Materiale GFN, Brass, Polypropylene, Zirconium Oxide
Colore Gray/Orange
Da utilizzare con (applicazione) Safety Cutting
Include 1 ceramic straight-edge rounded-tip blade
N. per confezione 1 Ea.
Peso (sistema imperiale) 0.74 oz.
Peso (sistema metrico) 21 g
Larghezza (sistema imperiale) 0.46 in.
Larghezza (sistema metrico) 11.6 mm