Learn More
Abeba™ Crawler ALU 34500 Shoes
ESD dissipative shoe is Sanitized™ treated. In cludes TPU sole with extremly high slip resistance.
151.46€
Specifica
Certificazione/Conformità CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Colore White
Materiale Microfiber
Caratteristiche suola Slip-resistant
Materiale suola Polyurethane
Visualizza altre specifiche
Prodotti 12
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
15689837
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abeba™
34500/36
36
151.46€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15699837
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abeba™
34500/37
37
151.46€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15609847
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abeba™
34500/38
38
151.46€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15619847
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abeba™
34500/39
39
151.46€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15629847
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abeba™
34500/40
40
151.46€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15639847
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abeba™
34500/41
41
151.46€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15649847
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abeba™
34500/42
42
151.46€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15659847
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abeba™
34500/44
44
151.46€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15669847
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abeba™
34500/45
45
151.46€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
N/A
Attualmente non è disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile
Visualizzare prodotti alternativi
15679847
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abeba™
34500/46
46
151.46€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15689847
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abeba™
34500/47
47
151.46€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15699847
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abeba™
34500/48
48
151.46€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Microfiber
  • White/grey
  • Aluminum toe cap
  • Foamed PU midsole
  • Slip resistance TPU outsole sole
  • Replaceable acc Wave insole (article no. 3577)
  • Sanitized treated
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Breathable lining with Silver ions
  • Instep area with lacing
  • Reflective material
  • Upper one piece
Specifica
Specifica
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Microfiber
Polyurethane
Aluminum
White
Slip-resistant
34500