Learn More
Creatine Kinase-BB (CK-BB) Mouse, Clone: CKBB/1268, enQuireBio™
Codice prodotto. 15929807
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
20 μg
Dimensione della confezione:
100µg
20µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15929807 100 μg 100µg
15919807 20 μg 20µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15929807 Fornitore EnquireBio N. del fornitore 1152MSM2P1
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Mouse Monoclonal Antibody
Specifica
Antigene Creatine Kinase-BB (CK-BB)
Applicazioni Immunofluorescence, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry
Localizzazione cellulare Cytoplasmic
Classificazione Monoclonal
Clone CKBB/1268
Concentrazione 200μg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Specie ospite Mouse
Immunogeno Recombinant full-length human CKBB protein
Peso molecolare dell'antigene 43kDa (Monomer); 86kDa (Dimer)
Controllo positivo Cerebellum
Metodo di purificazione Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 1152
Content And Storage Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG1 κ