Learn More
Creatine kinase MT 1A Antibody - BSA Free, R&D Systems™
Codice prodotto. 18611438 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
20 μg
Dimensione della confezione:
100µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18611438 20 μg 20µL
18688388 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18611438 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP30567120ul
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Creatine kinase MT 1A Polyclonal specifically detects Creatine kinase MT 1A in Human/Mouse/Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Creatine kinase MT 1A
Applicazioni Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:500-1:2000
Formulazione PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias gene Acidic-Type Mitochondrial Creatine Kinase, CKMT, CKMT1, CKMT1A, Creatine Kinase U-Type, Mitochondrial, Creatine Kinase, Mitochondrial 1 (Ubiquitous), Creatine Kinase, Mitochondrial 1A, EC 2.7.3.2, Mia-CK, Ubiquitous Mitochondrial Creatine Kinase, U-MtCK
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 258-417 of human Creatine kinase MT 1A (NP_001015001.1). FLIWVNEEDHTRVISMEKGGNMKRVFERFCRGLKEVERLIQERGWEFMWNERLGYILTCPSNLGTGLRAGVHIKLPLLSKDSRFPKILENLRLQKRGTGGVDTAATGGVFDISNLDRLGKSEVELVQLVIDGVNYLIDCERRLERGQDIRIPTPVIHTKH
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 20 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Protein Kinase
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 548596
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus