Learn More
Creatine, Mikromol™
Codice prodotto. 17938254
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17938254 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17938254 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3357.01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Creatine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Creatine
CAS 57-00-1
Nomi componenti o analita Creatine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C4 H9 N3 O2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Creatine
InChI Formula InChI=1S/C4H9N3O2/c1-7(4(5)6)2-3(8)9/h2H2,1H3,(H3,5,6)(H,8,9)
SMILES CN(CC(=O)O)C(=N)N
IUPAC Name 2-[carbamimidoyl(methyl)amino]acetic acid
Molecular Weight (g/mol) 131.13
Quantità 250 mg
Peso formulazione 131.0695 g/mol