Learn More
Creatine monohydrate, TRC
Codice prodotto. 30365239
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30365239 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30365239 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC7815105G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Creatine hydrate
CAS 6020-87-7
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C4 H9 N3 O2 . H2 O
Quantità 5 g
Sinonimo Glycine, N-(aminoiminomethyl)-N-methyl-, hydrate (1:1), Creatine, monohydrate (8CI), Glycine, N-(aminoiminomethyl)-N-methyl-, monohydrate (9CI), Creapure
InChI Formula InChI=1S/C4H9N3O2.H2O/c1-7(4(5)6)2-3(8)9;/h2H2,1H3,(H3,5,6)(H,8,9);1H2
SMILES O.CN(CC(=O)O)C(=N)N
IUPAC Name 2-[carbamimidoyl(methyl)amino]acetic acid;hydrate
Molecular Weight (g/mol) 149.15
Peso formulazione 149.08
Percent Purity >95