Learn More
Creatine monohydrate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Creatine hydrate |
| CAS | 6020-87-7 |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Formula molecolare | C4 H9 N3 O2 . H2 O |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | Glycine, N-(aminoiminomethyl)-N-methyl-, hydrate (1:1), Creatine, monohydrate (8CI), Glycine, N-(aminoiminomethyl)-N-methyl-, monohydrate (9CI), Creapure |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H9N3O2.H2O/c1-7(4(5)6)2-3(8)9;/h2H2,1H3,(H3,5,6)(H,8,9);1H2 |
| SMILES | O.CN(CC(=O)O)C(=N)N |
| IUPAC Name | 2-[carbamimidoyl(methyl)amino]acetic acid;hydrate |
| Molecular Weight (g/mol) | 149.15 |
| Vedi altri risultati |