Learn More
Creatine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Creatine |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H9N3O2/c1-7(4(5)6)2-3(8)9/h2H2,1H3,(H3,5,6)(H,8,9) |
| Peso formulazione | 131.0695 |
| Percent Purity | >95% |