Learn More
Creatine, TRC
Codice prodotto. 17967454
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
2.5 g
Dimensione della confezione:
1g
2.50g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17967454 2.5 g 2.50g
17948314 1 g 1g
17917354 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17967454 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC7814832.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 57-00-1
Formula molecolare C4 H9 N3 O2
Molecular Weight (g/mol) 131.13
Sinonimo Creatine (8CI), N-(Aminoiminomethyl)-N-methylglycine, 2-(1-Methylguanidino)acetic acid, Cosmocair C 100, Kre-Alkalyn, Methylguanidoacetic acid, N-Methyl-N-guanylglycine, NSC 8752, Neotine, Phosphagen, Tego Cosmo C 100, [N-(Amidino)-N-methylamino]acetic acid
IUPAC Name 2-[carbamimidoyl(methyl)amino]acetic acid
SMILES CN(CC(=O)O)C(=N)N
Specifica
Materiale o nome chimico Creatine
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C4H9N3O2/c1-7(4(5)6)2-3(8)9/h2H2,1H3,(H3,5,6)(H,8,9)
Peso formulazione 131.0695
Percent Purity >95%