Learn More
Creatinine, 98%
Codice prodotto. 10553401 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
250g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10553401 25 g Bottiglia in vetro 25g
10033160 50 g Bottiglia in vetro 50g
11916261 250 g Bottiglia in vetro 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10553401 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 228940250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 60-27-5 | C4H7N3O | 113.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 60-27-5
Formula molecolare C4H7N3O
Molecular Weight (g/mol) 113.12
InChI Key DDRJAANPRJIHGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo creatinine, 2-imino-1-methylimidazolidin-4-one, 1-methylglycocyamidine, 1-methylhydantoin-2-imide, creatinine,heated, 4h-imidazol-4-one, 2-amino-1,5-dihydro-1-methyl, 2-amino-1-methylimidazolin-4-one, creatinina, kreatinin, unii-ayi8ex34eu
PubChem CID 588
ChEBI CHEBI:16737
IUPAC Name 2-amino-3-methyl-4H-imidazol-5-one
SMILES CN1CC(=O)N=C1N
Specifica
Materiale o nome chimico Creatinine
Punto di fusione 255.0°C
Colore White
Punto d'infiammabilità 290°C
Perdita all'essiccatura 0.5% (105°C) max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Beilstein 24,245
Indice di Merck 15,2557
Informazioni di solubilità (5% in water) Clear colorless to slightly yellow
Peso formulazione 113.12
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder