Learn More
Creatinine, MedChemExpress
Descrizione
Creatinine(NSC13123) is a break-down product of creatine phosphate in muscle, and is usually produced at a fairly constant rate by the body.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Creatinine |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 60-27-5 |
| Colore | White |
| Quantità | 1 g |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C4H7N3O |
| Da utilizzare con (applicazione) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Sinonimo | NSC13123 |
| Informazioni di solubilità | H2O : 33.33 mg/mL (294.64 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 2.5 mg/mL (22.10 mM; Need ultrasonic) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only