Descrizione
- Creatinine is a useful marker for normalizing levels of other molecules found in urine
- Creatinine is a useful marker for normalizing levels of other molecules found in urine
- Altered creatinine levels may be associated with conditions that result in decreased renal blood flow, such as diabetes and cardiovascular disease
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | CREATININE |
| Punto di fusione | 295°C (literature) |
| Colore | White |
| Formula lineare | C4H7N3O |
| Quantità | 100 g |
| Informazioni di solubilità | Soluble in 12 parts water; slightly soluble in ethanol; practically insoluble in acetone, ether, chloroform. |
| Peso formulazione | 113.1 |
| Percent Purity | 98.5 to 102.0% |
| Grado | Anhydrous |
| Forma fisica | Powder |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Creatinine Anhydrous
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-imino-1-methylimidazolidin-4-one