Learn More
Creatinine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Creatinine |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H7N3O/c1-7-2-3(8)6-4(7)5/h2H2,1H3,(H2,5,6,8) |
| Peso formulazione | 113.059 |
| Percent Purity | >95% |