Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cresol Red, pure, Indicator grade
Codice prodotto. 10467740 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10467740 5 g Glass bottle 5g
10103350 25 g Glass bottle 25g
10704294 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10467740 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 151380050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1733-12-6 | C21H18O5S | 382.43 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1733-12-6
Formula molecolare C21H18O5S
Molecular Weight (g/mol) 382.43
Numero MDL MFCD00005878
InChI Key OBRMNDMBJQTZHV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 73013
ChEBI CHEBI:86218
IUPAC Name 4-[3-(4-hydroxy-3-methylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-2-methylphenol
SMILES CC1=CC(=CC=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C(C)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Cresol Red
Punto di fusione 290.0°C
Beilstein 19, 91
Indice di Merck 15, 2568
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in dil. acids, dil. alkalies and ethanol,, insoluble in diethyl ether, benzene
Spettro a infrarossi Authentic
Peso formulazione 382.42
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Estinzione specifica 1500 min. (572nm, in 0.01N NaOH)
Intervallo di transizione visivo from pH 7.0 (orange) to pH 8.8 (purple)
Colore Brown/Red or Green
Quantità 5 g
Forma fisica Powder