Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cresol Red sodium salt, 0.04% w/v aq. soln.
Codice prodotto. 11395547
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Codice prodotto. 11395547
Marca: Thermo Scientific Chemicals 042752.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 62625-29-0 | C21H17O5S
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 62625-29-0
Formula molecolare C21H17O5S
Numero MDL MFCD00001618
Specifica
Materiale o nome chimico Cresol Red sodium salt
Concentrazione 0.04% w/v aq. soln.
Peso formulazione 404.42
Quantità 100 mL
Forma fisica Liquid