Learn More
MedChemExpress Cresyl Violet acetate
Codice prodotto. 16444716
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16444716 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16444716 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HY101888
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
MedChemExpress Cresyl Violet acetate is a red fluorescent stain, which can be used to stain neurons.
Specifica
Content And Storage 4°C, sealed storage, away from moisture ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Product Type Dye Reagents
Quantità 100 mg
Shipping Condition Room temperature
Solubilità DMSO : 1 mg/mL (3.11 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : 0.67 mg/mL (2.09 mM; Need ultrasonic)
Peso molecolare 321.33 g/mol
CAS 10510-54-0