Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cresyl Violet acetate
Codice prodotto. 15436319
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15436319 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15436319 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore J64318.09
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 10510-54-0 | C18H15N3O3 | 321.34 g/mol
Cresyl Violet acetate is used as stain for nerve cells and tissue spinal cord section, brain paraffin, cells and granules. It is also useful to measure pyruvate dehydrogenase complex activity when its acetylation is coupled with acetyl-CoA production.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Cresyl Violet acetate is used as stain for nerve cells and tissue spinal cord section, brain paraffin, cells and granules. It is also useful to measure pyruvate dehydrogenase complex activity when its acetylation is coupled with ace
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Cresyl Violet acetate
Punto di fusione 140°C to 143°C
CAS 10510-54-0
Formula molecolare C18H15N3O3
Numero MDL MFCD00013151,MFCD00013151
Sinonimo 9-Amino-5-imino-5H-benzo[a]phenoxazine acetate salt; Cresyl echt violet
Colore Black to Green
Informazioni di solubilità Soluble in water and ethanol. Insoluble in acetone.
Quantità 10 g
InChI Key XKOCOMKJPWEOHX-UHFFFAOYSA-M
Forma fisica Powder
SMILES CC([O-])=O.NC1=CC2=[O+]C3=C(N=C2C=C1)C1=CC=CC=C1C(N)=C3
IUPAC Name acetic acid;5-iminobenzo[a]phenoxazin-9-amine
Molecular Weight (g/mol) 321.34
PubChem CID 44134641
Peso formulazione 321.33
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cresyl Violet acetate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Cresyl Violet acetate