Learn More
Cresyl violet acetate, 69%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11422112 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11422112 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11422112 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215072701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.70€
    27.30€ / 1g
    Risparmia 1.40€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-12-2026
Supplied as a very dark, near-black powder with a dye content of 98% for laboratory applications
Specifica
Materiale o nome chimico Cresyl violet acetate
CAS 10510-54-0
Intervallo percentuale saggio 69%
Formula molecolare C18H15N3O3
Numero MDL MFCD00013151,MFCD00013151
Sinonimo Cresyl Fast Violet, 9-amino-5-imino-5H-benzo[a]phenoxazine acetate salt
Colore Green
Quantità 1 g
InChI Key XKOCOMKJPWEOHX-UHFFFAOYSA-M
Forma fisica Powder
SMILES CC([O-])=O.NC1=CC2=[O+]C3=C(N=C2C=C1)C1=CC=CC=C1C(N)=C3
IUPAC Name 8,12-diamino-10λ⁴-oxa-5-azatetraphen-10-ylium acetate
Molecular Weight (g/mol) 321.34
PubChem CID 44134641
Peso formulazione 321.3
Grado Certified Biological Stain