Learn More
Cresyl Violet Acetate High Purity Biological Stain MP Biomedicals
Codice prodotto. 11432112 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11432112 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11432112 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215072705
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.00€
    115.50€ / 5g
    Risparmia 6.50€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
High- purity biological stain used for staining nerve tissue, nerve cells, and fresh tumor tissue for biopsy.
Specifica
Materiale o nome chimico Cresyl Violet Acetate
Nota nome Used for staining nerve tissue and nerve cells and fresh tumor tissue for biopsy.
CAS 10510-54-0
Intervallo percentuale saggio ∽ 75%
Formula molecolare C18H15N3O3
Numero MDL MFCD00013151,MFCD00013151
Sinonimo Cresyl Fast Violet, 9-Amino-5-imino-5H-benzo[a]phenoxazine acetate salt
Colore Dark Green
Quantità 5 g
InChI Key XKOCOMKJPWEOHX-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC([O-])=O.NC1=CC2=[O+]C3=C(N=C2C=C1)C1=CC=CC=C1C(N)=C3
IUPAC Name acetic acid;5-iminobenzo[a]phenoxazin-9-amine
Molecular Weight (g/mol) 321.34
PubChem CID 44134641
Peso formulazione 321.3
Grado Certified Biological Stain