Learn More
Cresyl Violet acetate, pure, certified
Codice prodotto. 10045203 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
2.50g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10045203 10 g Glass bottle 10g
10137180 2.5 g Glass bottle 2.50g
11916941 50 g Glass bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10045203 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 405760100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 10510-54-0 | C18H15N3O3 | 321.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10510-54-0
Formula molecolare C18H15N3O3
Molecular Weight (g/mol) 321.34
Numero MDL MFCD00013151,MFCD00013151
InChI Key XKOCOMKJPWEOHX-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 44134641
SMILES CC([O-])=O.NC1=CC2=[O+]C3=C(N=C2C=C1)C1=CC=CC=C1C(N)=C3
Specifica
Materiale o nome chimico Cresyl Violet acetate
Punto di fusione 140.0°C to 143.0°C
Rapporto di assorbimento 0.94 to 1.2
Contenuto di colorante 65% min.
Spettro a infrarossi Authentic
Lambda max 596 to 599nm
Imballaggio Glass bottle
Colore Black to Green
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol, insoluble in aceton
Quantità 10 g
Forma fisica Fine Crystalline Powder
IUPAC Name acetic acid;5-iminobenzo[a]phenoxazin-9-amine
Peso formulazione 321.34
Grado Pure