Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cresyl Violet acetate, pure, high purity biological stain
Codice prodotto. 10389033 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10389033 25 g 25g
10501481 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10389033 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 229630250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 10510-54-0 | C18H15N3O3 | 321.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10510-54-0
Formula molecolare C18H15N3O3
Molecular Weight (g/mol) 321.34
Numero MDL MFCD00013151,MFCD00013151
InChI Key XKOCOMKJPWEOHX-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 44134641
IUPAC Name acetic acid;5-iminobenzo[a]phenoxazin-9-amine
SMILES CC([O-])=O.NC1=CC2=[O+]C3=C(N=C2C=C1)C1=CC=CC=C1C(N)=C3
Specifica
Materiale o nome chimico Cresyl violet acetate
Punto di fusione 140.0°C to 143.0°C
Contenuto di colorante 65% min.
Spettro a infrarossi Authentic
Perdita all'essiccatura 20% max. (50°C) (0.05mm Hg)
Imballaggio Glass bottle
Colore Black to Green
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol, insoluble in aceton
Quantità 25 g
Forma fisica Fine Crystalline Powder
Peso formulazione 321.34
Grado Pure
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cresyl Violet acetate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.