Learn More
Macherey-Nagel™ Crimp Closures N8 with Hole
Codice prodotto. 15855421 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Silver
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
15855421 Silver pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15855421 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 702025
In stock
Aluminum crimp N8 closures have a red rubber/PTFE septa material for routine analysis. All closures are automatically assembled under strict hygienic conditions. They are compitable with Dionex, Perkin Elmer and Thermo Scientific autosamplers.
  • Red rubber/PTFE septa
  • N8 Diameter
  • Ideal for GC and HPLC applications
Specifica
Colore (guarnizione) Red-Orange/Colorless
Descrizione Aluminum Crip Cap with Hole, Prefitted Septa
Colore Silver
Materiale Aluminum
Setto Red Rubber/PTFE
Da utilizzare con (applicazione) GC, HPLC
Temperature Range (Metric) Temp. Resistance -40°C up to 110°C/Analytical Purity - Medium/Medium Hard to Penetrate/Medium Resealability
Stile filo N8
Spessore (sistema metrico) 1.0 mm (Septa)
Da utilizzare con (apparecchiatura) Dionex, PerkinElmer, Thermo Scientific Autosamplers
Product Type Crimp Seal Vial