Learn More
Fisherbrand™ Crimp Neck Vial, Clear Glass
Codice prodotto. 11530535 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
50 mL
118.8 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 88
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
11530535 50 mL pezzi 100
11560535 118.8 mL pezzi 88
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11530535
Quantità Prezzo
1 107.10€ / pezzi 100
10 96.40€ / pezzi 100
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
Flat bottom.
  • Crimp Neck
  • Flat bottom
  • Glass
  • li>Clear
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 31 mm
Materiale Glass
Volume (sistema metrico) 50 mL
Da utilizzare con (applicazione) Spazio di testa
Stile collo Capsula
Tipo di imballaggio CleanPack, scatola in polipropilene
Volume (sistema metrico) residuo 1500 μL
Volume (sistema metrico) di lavorazione 50 mL
Stile della base Fondo piatto
Quantità 100
Dimensione chiusura ND20
Marking Spot No
Altezza (sistema metrico) 101 mm