Learn More
Fisherbrand™ PTFE Magnetic Stir Bar, Cross-shaped
Codice prodotto. 16245791 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
20 x 20 x 8mm
30 x 30 x 10mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
16245791 20 x 20 x 8mm pezzi 10
16265791 30 x 30 x 10mm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16245791
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Use with containers, vessel, stirrers, and stirring hot plates. ™
  • Agitatore magnetico stabile per impieghi generici
  • Provides a deep, quiet vortex even at relatively high speeds
  • Sterilizzabile in autoclave
Specifica
Autoclavabile Sì
Certificazione/Conformità Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS)
Colore Bianco
Descrizione Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE
Dimensioni (L x P x A) 20 x 20 x 8mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore
Altezza (sistema metrico) 8mm
Lunghezza (sistema imperiale) 0.75 in.
Larghezza (sistema imperiale) 0.75 in.
Larghezza (sistema metrico) 20mm
Lunghezza (sistema metrico) 20mm
Quantità 5/Pk.
Forma A croce