Learn More
Fisherbrand™ Crimping Heads for Programmable Electronic High Power Crimp Station
Codice prodotto. 15532340 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) tappo:
8 mm
11 mm
13 mm
20 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) tappo Dimensione della confezione
15532340 20 mm Pezzo
15542300 8 mm Pezzo
15542310 11 mm Pezzo
15562330 13 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15532340
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
For use with Programmable Electronic High Power Crimp Station
  • Crimping Head for Aluminum Caps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 20mm Crimping Head
Diametro (sistema metrico) tappo 20 mm
Materiale Plastic, Steel
Autoclavabile Not Autoclavable
Product Type Crimping Head